Imprimer
2,3-Dihydro-1,4-benzodioxine-5-carbonitrile 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR908136-1G OR908136-5G
APOSOR908136-1GEA 108 EUR
APOSOR908136-1G APOSOR908136-5G
2,3-Dihydro-1,4-benzodioxine-5-carbonitrile 98%
2,3-Dihydro-1,4-benzodioxine-5-carbonitrile
Formule: C₉H₇NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01116986
Numéro CAS: 148703-14-4