Imprimer
Methyl 2-(benzyloxy)acetate 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR908129-1G OR908129-250MG OR908129-5G
APOSOR908129-1GEA 28.7 EUR
APOSOR908129-1G APOSOR908129-250MG APOSOR908129-5G
Methyl 2-(benzyloxy)acetate 98%
Methyl 2-(benzyloxy)acetate
Formule: C₁₀H₁₂O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11174673
Numéro CAS: 31600-43-8