Imprimer
t-Butyl methyl fumarate 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): tert-Butyl methyl fumarate
OR908127-1G OR908127-5G
APOSOR908127-1GEA 122 EUR
APOSOR908127-1G APOSOR908127-5G
t-Butyl methyl fumarate 97%
t-Butyl methyl fumarate
Formule: C₉H₁₄O₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD26383412
Numéro CAS: 55556-66-6