Imprimer
1-(4-Chlorophenyl)cyclopropane-1-carboxamide 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR908122-1G OR908122-5G
APOSOR908122-1GEA 190 EUR
APOSOR908122-1G APOSOR908122-5G
1-(4-Chlorophenyl)cyclopropane-1-carboxamide 98%
1-(4-Chlorophenyl)cyclopropane-1-carboxamide
Formule: C₁₀H₁₀ClNO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD10671794
Numéro CAS: 133284-47-6