Imprimer
3-Bromo-4-(hydroxymethyl)benzonitrile 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 3-Bromo-4-hydroxymethylbenzonitrile
OR908106-1G OR908106-250MG
APOSOR908106-1GEA 130 EUR
APOSOR908106-1G APOSOR908106-250MG
3-Bromo-4-(hydroxymethyl)benzonitrile 98%
3-Bromo-4-(hydroxymethyl)benzonitrile
Formule: C₈H₆BrNO
Poids moléculaire: 212.043 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09907613
Numéro CAS: 90110-98-8