Imprimer
2-Bromo-4-hydroxybenzonitrile 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR908076-1G OR908076-250MG
APOSOR908076-1GEA 256 EUR
APOSOR908076-1G APOSOR908076-250MG
2-Bromo-4-hydroxybenzonitrile 98%
2-Bromo-4-hydroxybenzonitrile
Formule: C₇H₄BrNO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD15527339
Numéro CAS: 82380-17-4