Imprimer
1-(Carboxymethyl)cyclohexane-1-carboxylic acid 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR908073-1G OR908073-250MG
APOSOR908073-1GEA 806 EUR
APOSOR908073-1G APOSOR908073-250MG
1-(Carboxymethyl)cyclohexane-1-carboxylic acid 95%
1-(Carboxymethyl)cyclohexane-1-carboxylic acid
Formule: C₉H₁₄O₄
Poids moléculaire: 186.205 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04037521
Numéro CAS: 67950-95-2