Imprimer
Methyl 5-chloro-2-methylbenzoate 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR908056-25G OR908056-5G
APOSOR908056-25GEA 229 EUR
APOSOR908056-25G APOSOR908056-5G
Methyl 5-chloro-2-methylbenzoate 98%
Methyl 5-chloro-2-methylbenzoate
Formule: C₉H₉ClO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09831993
Numéro CAS: 99585-13-4