4-Cyano-N,N-dimethylbenzamide 98%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₁₀H₁₀N₂O Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD07186293 Numéro CAS: 24167-50-8 |