Imprimer
Methyl 3-(methylcarbamoyl)benzoate 96%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR908023-1G OR908023-5G
APOSOR908023-1GEA 161 EUR
APOSOR908023-1G APOSOR908023-5G
Methyl 3-(methylcarbamoyl)benzoate 96%
Methyl 3-(methylcarbamoyl)benzoate
Formule: C₁₀H₁₁NO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09234741
Numéro CAS: 23668-00-0