Imprimer
4-Bromo-3-hydroxybenzaldehyde 95+%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR907915-1G OR907915-250MG
APOSOR907915-1GEA 94.4 EUR
APOSOR907915-1G APOSOR907915-250MG
4-Bromo-3-hydroxybenzaldehyde 95+%
4-Bromo-3-hydroxybenzaldehyde
Formule: C₇H₅BrO₂
Poids moléculaire: 201.017 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD11100992
Numéro CAS: 20035-32-9