Imprimer
1,3-benzoxazole-5-carboxylic acid 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR907912-1G OR907912-250MG
APOSOR907912-1GEA 221 EUR
APOSOR907912-1G APOSOR907912-250MG
1,3-benzoxazole-5-carboxylic acid 98%
1,3-benzoxazole-5-carboxylic acid
Formule: C₈H₅NO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09954950
Numéro CAS: 15112-41-1