Imprimer
Methyl 5-hydroxy-3-methylbenzoate 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Methyl 3-hydroxy-5-Methylbenzoate
OR907668-1G OR907668-250MG
APOSOR907668-1GEA 828 EUR
APOSOR907668-1G APOSOR907668-250MG
Methyl 5-hydroxy-3-methylbenzoate 95%
Methyl 5-hydroxy-3-methylbenzoate
Formule: C₉H₁₀O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11007825
Numéro CAS: 2615-71-6