Imprimer
Ethyl 3-cyanobenzoate 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR907617-1G OR907617-5G
APOSOR907617-1GEA 30.6 EUR
APOSOR907617-1G APOSOR907617-5G
Ethyl 3-cyanobenzoate 98%
Ethyl 3-cyanobenzoate
Formule: C₁₀H₉NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03086010
Numéro CAS: 2463-16-3