Imprimer
5-tert-butyl-2,3-dihydroinden-1-one 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR907598-25G OR907598-5G
APOSOR907598-25GEA 364 EUR
APOSOR907598-25G APOSOR907598-5G
5-tert-butyl-2,3-dihydroinden-1-one 98%
5-tert-butyl-2,3-dihydroinden-1-one
Formule: C₁₃H₁₆O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09033195
Numéro CAS: 4600-86-6