Methyl 2-chloro-4-methylbenzoate 98%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₉H₉ClO₂ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD18398994 Numéro CAS: 195318-63-9 |