Imprimer
4-(Morpholinomethyl)phenylboronic acid hydrochloride ≥96%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): [4-(Morpholin-4-ylmethyl)phenyl]boronic acid hydrochloride, (4-(Morpholinomethyl)phenyl)boronic acid hydrochloride
OR907494-1G OR907494-250MG
APOSOR907494-1GEA 101 EUR
APOSOR907494-1G APOSOR907494-250MG
4-(Morpholinomethyl)phenylboronic acid hydrochloride ≥96%
4-(Morpholinomethyl)phenylboronic acid hydrochloride
Formule: C₁₁H₁₆BNO₃·ClH
Poids moléculaire: 257.522 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD16661158
Numéro CAS: 1335234-36-0