Imprimer
2-(1-Methylpiperidin-4-ylidene)acetonitrile 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR907453-10G OR907453-1G OR907453-5G
APOSOR907453-10GEA 502 EUR
APOSOR907453-10G APOSOR907453-1G APOSOR907453-5G
2-(1-Methylpiperidin-4-ylidene)acetonitrile 97%
2-(1-Methylpiperidin-4-ylidene)acetonitrile
Formule: C₈H₁₂N₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD13178818
Numéro CAS: 37123-91-4