Imprimer
5-Cyano-2-hydroxypyrimidine 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR906931-1G OR906931-250MG
APOSOR906931-1GEA 574 EUR
APOSOR906931-1G APOSOR906931-250MG
5-Cyano-2-hydroxypyrimidine 95%
5-Cyano-2-hydroxypyrimidine
Formule: C₅H₃N₃O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11109807
Numéro CAS: 1753-49-7