N'-[3-(3-Aminopropylamino)propyl]butane-1,4-diamine hydrochloride 95%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₁₀H₂₆N₄·ClH Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD17926313 Numéro CAS: 1255099-40-1 |