Imprimer
Methyl 2,4,6-trimethylbenzoate 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR906550-1G OR906550-5G
APOSOR906550-1GEA 219 EUR
APOSOR906550-1G APOSOR906550-5G
Methyl 2,4,6-trimethylbenzoate 95%
Methyl 2,4,6-trimethylbenzoate
Formule: C₁₁H₁₄O₂
Poids moléculaire: 178.228 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00184961
Numéro CAS: 2282-84-0