Imprimer
2-Isopropylpiperidine hydrochloride 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR906549-100MG OR906549-1G OR906549-250MG
APOSOR906549-100MGEA 190 EUR
APOSOR906549-100MG APOSOR906549-1G APOSOR906549-250MG
2-Isopropylpiperidine hydrochloride 95%
2-Isopropylpiperidine hydrochloride
Formule: C₈H₁₇N·ClH
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07357628
Numéro CAS: 1177339-95-5