Imprimer
2-(5-Methylthiophen-2-yl)acetic acid 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR906497-1G OR906497-250MG
APOSOR906497-1GEA 864 EUR
APOSOR906497-1G APOSOR906497-250MG
2-(5-Methylthiophen-2-yl)acetic acid 95%
2-(5-Methylthiophen-2-yl)acetic acid
Formule: C₇H₈O₂S
Poids moléculaire: 156.202 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02664815
Numéro CAS: 70624-30-5