N-Allyl-2-pyrrolidinone 95%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₇H₁₁NO Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00152226 Numéro CAS: 2687-97-0 |