Imprimer
(4-Phenyl-1,3-thiazol-2-yl)methanamine 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): (4-Phenylthiazol-2-yl)methanamine
OR906221-1G OR906221-250MG OR906221-5G
APOSOR906221-1GEA 191 EUR
APOSOR906221-1G APOSOR906221-250MG APOSOR906221-5G
(4-Phenyl-1,3-thiazol-2-yl)methanamine 95%
(4-Phenyl-1,3-thiazol-2-yl)methanamine
Formule: C₁₀H₁₀N₂S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD05221867
Numéro CAS: 90916-45-3