Imprimer
Spiro[2.5]octan-6-ylmethanol 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR906089-100MG OR906089-250MG
APOSOR906089-100MGEA 108 EUR
APOSOR906089-100MG APOSOR906089-250MG
Spiro[2.5]octan-6-ylmethanol 97%
Spiro[2.5]octan-6-ylmethanol
Formule: C₉H₁₆O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11501505
Numéro CAS: 849671-56-3