Imprimer
1,4-Dichloro-2-isocyano-benzene 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR905936-100MG OR905936-1G OR905936-250MG
APOSOR905936-100MGEA 190 EUR
APOSOR905936-100MG APOSOR905936-1G APOSOR905936-250MG
1,4-Dichloro-2-isocyano-benzene 95%
1,4-Dichloro-2-isocyano-benzene
Formule: C₇H₃Cl₂N
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02664598
Numéro CAS: 245539-10-0