Imprimer
Ethyl 1-isocyanocyclohexanecarboxylate 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR905924-1G OR905924-250MG
APOSOR905924-1GEA 562 EUR
APOSOR905924-1G APOSOR905924-250MG
Ethyl 1-isocyanocyclohexanecarboxylate 95%
Ethyl 1-isocyanocyclohexanecarboxylate
Formule: C₁₀H₁₅NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02664648
Numéro CAS: 97846-69-0