Imprimer
1-(Pyrrolidin-2-ylmethyl)piperidine 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR905911-100MG OR905911-1G OR905911-250MG
APOSOR905911-100MGEA 190 EUR
APOSOR905911-100MG APOSOR905911-1G APOSOR905911-250MG
1-(Pyrrolidin-2-ylmethyl)piperidine 95%
1-(Pyrrolidin-2-ylmethyl)piperidine
Formule: C₁₀H₂₀N₂
Poids moléculaire: 168.279 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02663442
Numéro CAS: 112906-37-3