Imprimer
3-[(Methoxymethoxy)methyl]phenylboronic acid 96%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR905810-1G OR905810-5G
APOSOR905810-1GEA 183 EUR
APOSOR905810-1G APOSOR905810-5G
3-[(Methoxymethoxy)methyl]phenylboronic acid 96%
3-[(Methoxymethoxy)methyl]phenylboronic acid
Formule: C₉H₁₃BO₄
Poids moléculaire: 196.008 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD22205753
Numéro CAS: 2096342-14-0