Imprimer
Ethyl (2s)-2-(2-formyl-1H-pyrrol-1-yl)propanoate 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR905661-1G OR905661-250MG
APOSOR905661-1GEA 348 EUR
APOSOR905661-1G APOSOR905661-250MG
Ethyl (2s)-2-(2-formyl-1H-pyrrol-1-yl)propanoate 95%
Ethyl (2s)-2-(2-formyl-1H-pyrrol-1-yl)propanoate
Formule: C₁₀H₁₃NO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09832433
Numéro CAS: 935765-07-4