Imprimer
4-(Piperidin-2-ylmethyl)morpholine 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR905410-100MG OR905410-1G OR905410-250MG
APOSOR905410-100MGEA 168 EUR
APOSOR905410-100MG APOSOR905410-1G APOSOR905410-250MG
4-(Piperidin-2-ylmethyl)morpholine 95%
4-(Piperidin-2-ylmethyl)morpholine
Formule: C₁₀H₂₀N₂O
Poids moléculaire: 184.279 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD05215079
Numéro CAS: 81310-58-9