Imprimer
Ethyl 5-ethyl-1H-pyrazole-3-carboxylate 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR905371-1G OR905371-5G
APOSOR905371-1GEA 190 EUR
APOSOR905371-1G APOSOR905371-5G
Ethyl 5-ethyl-1H-pyrazole-3-carboxylate 97%
Ethyl 5-ethyl-1H-pyrazole-3-carboxylate
Formule: C₈H₁₂N₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08277223
Numéro CAS: 26308-40-7