Imprimer
1-(3-Chloro-4-methylphenyl)-1H-pyrrole 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR905315-1G OR905315-250MG
APOSOR905315-1GEA 683 EUR
APOSOR905315-1G APOSOR905315-250MG
1-(3-Chloro-4-methylphenyl)-1H-pyrrole 95%
1-(3-Chloro-4-methylphenyl)-1H-pyrrole
Formule: C₁₁H₁₀ClN
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02665246
Numéro CAS: 142044-87-9