2-(2,4-Dimethylphenyl)piperidine 95%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₁₃H₁₉N Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD02663651 Numéro CAS: 383128-60-7 |