Imprimer
2-Butoxypyridine-3-boronic acid 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR904977-1G OR904977-5G
APOSOR904977-1GEA 219 EUR
APOSOR904977-1G APOSOR904977-5G
2-Butoxypyridine-3-boronic acid 98%
2-Butoxypyridine-3-boronic acid
Formule: C₉H₁₄BNO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD20441822
Numéro CAS: 1987879-23-1