Imprimer
4-Methyl-1-(pyrrolidin-2-ylmethyl)piperidine 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR904846-100MG OR904846-1G OR904846-250MG
APOSOR904846-100MGEA 190 EUR
APOSOR904846-100MG APOSOR904846-1G APOSOR904846-250MG
4-Methyl-1-(pyrrolidin-2-ylmethyl)piperidine 95%
4-Methyl-1-(pyrrolidin-2-ylmethyl)piperidine
Formule: C₁₁H₂₂N₂
Poids moléculaire: 182.306 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06653508
Numéro CAS: 881041-62-9