Imprimer
3-(Isocyanomethyl)pyridine 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR904838-1G OR904838-250MG
APOSOR904838-1GEA 683 EUR
APOSOR904838-1G APOSOR904838-250MG
3-(Isocyanomethyl)pyridine 95%
3-(Isocyanomethyl)pyridine
Formule: C₇H₆N₂
Poids moléculaire: 118.136 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02664552
Numéro CAS: 58644-55-6