Imprimer
5-Ethylindole-2-carboxylic acid 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR904579-1G OR904579-5G
APOSOR904579-1GEA 190 EUR
APOSOR904579-1G APOSOR904579-5G
5-Ethylindole-2-carboxylic acid 98%
5-Ethylindole-2-carboxylic acid
Formule: C₁₁H₁₁NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00065293
Numéro CAS: 37033-93-5