5-Nitro-2-(1H-pyrrol-1-yl)pyridine 95%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
WAY-634964
Formule:
C₉H₇N₃O₂ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD05269153 Numéro CAS: 157842-34-7 |