Imprimer
(R)-3-(1-Aminoethyl)benzonitrile hydrochloride 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR904431-1G OR904431-250MG
APOSOR904431-1GEA 387 EUR
APOSOR904431-1G APOSOR904431-250MG
(R)-3-(1-Aminoethyl)benzonitrile hydrochloride 95%
(R)-3-(1-Aminoethyl)benzonitrile hydrochloride
Formule: C₉H₁₀N₂·ClH
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11101227
Numéro CAS: 1286693-23-9