Imprimer
(2S)-2-(1H-Pyrrol-1-yl)propanoic acid 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR904374-1G OR904374-250MG
APOSOR904374-1GEA 864 EUR
APOSOR904374-1G APOSOR904374-250MG
(2S)-2-(1H-Pyrrol-1-yl)propanoic acid 95%
(2S)-2-(1H-Pyrrol-1-yl)propanoic acid
Formule: C₇H₉NO₂
Poids moléculaire: 139.152 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01318697
Numéro CAS: 116838-52-9