Imprimer
2-(2-Thienyl)piperidine 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 2-(Thiophen-2-yl)piperidine
OR903976-1G OR903976-250MG
APOSOR903976-1GEA 394 EUR
APOSOR903976-1G APOSOR903976-250MG
2-(2-Thienyl)piperidine 95%
2-(2-Thienyl)piperidine
Formule: C₉H₁₃NS
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02663548
Numéro CAS: 270902-38-0