Imprimer
(2-Formyl-1H-pyrrol-1-yl)acetic acid 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR903938-1G OR903938-250MG
APOSOR903938-1GEA 432 EUR
APOSOR903938-1G APOSOR903938-250MG
(2-Formyl-1H-pyrrol-1-yl)acetic acid 95%
(2-Formyl-1H-pyrrol-1-yl)acetic acid
Formule: C₇H₇NO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08752783
Numéro CAS: 67451-42-7