Imprimer
N-Acetyl-2-piperidone 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR903928-1G OR903928-250MG
APOSOR903928-1GEA 328 EUR
APOSOR903928-1G APOSOR903928-250MG
N-Acetyl-2-piperidone 95%
N-Acetyl-2-piperidone
Formule: C₇H₁₁NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09800363
Numéro CAS: 3326-13-4