Imprimer
2-Butylpiperidine hydrochloride 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR903593-100MG OR903593-1G OR903593-250MG
APOSOR903593-100MGEA 190 EUR
APOSOR903593-100MG APOSOR903593-1G APOSOR903593-250MG
2-Butylpiperidine hydrochloride 95%
2-Butylpiperidine hydrochloride
Formule: C₉H₁₉N·ClH
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08277054
Numéro CAS: 72939-23-2