Imprimer
1-(3-Chloropropyl)pyrrolidin-2-one 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR903411-1G OR903411-250MG
APOSOR903411-1GEA 435 EUR
APOSOR903411-1G APOSOR903411-250MG
1-(3-Chloropropyl)pyrrolidin-2-one 95%
1-(3-Chloropropyl)pyrrolidin-2-one
Formule: C₇H₁₂ClNO
Poids moléculaire: 161.629 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09742124
Numéro CAS: 91152-30-6