Imprimer
tert-butyl morpholine-4-carboxylate 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR903410-100G OR903410-25G
APOSOR903410-100GEA 85.9 EUR
APOSOR903410-100G APOSOR903410-25G
tert-butyl morpholine-4-carboxylate 98%
tert-butyl morpholine-4-carboxylate
Formule: C₉H₁₇NO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11111782
Numéro CAS: 220199-85-9