Imprimer
Thiazolo[4,5-c]pyridine 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): thiazolo[4,5-c]pyridine
OR903144-1G OR903144-250MG
APOSOR903144-1GEA 109 EUR
APOSOR903144-1G APOSOR903144-250MG
Thiazolo[4,5-c]pyridine 95%
Thiazolo[4,5-c]pyridine
Formule: C₆H₄N₂S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD13179628
Numéro CAS: 273-75-6