Imprimer
Methyl piperidine-1-carboxylate 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR903069-25G OR903069-5G
APOSOR903069-25GEA 299 EUR
APOSOR903069-25G APOSOR903069-5G
Methyl piperidine-1-carboxylate 98%
Methyl piperidine-1-carboxylate
Formule: C₇H₁₃NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09991718
Numéro CAS: 1796-27-6